Kluczowe dokumenty
SRP0512
Sigma-Aldrich
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
CYP-40, CyP-D, Cyklofilina-40, Izomeraza peptydylo-prolylo cis-trans D, PPID, Rotamaza D, izomeraza cis-trans peptydylo-prolilowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
67.5 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPID(5481)
Opis ogólny
Ludzka izomeraza peptydylo-prolylo cis-trans D (PPID), znana również jako izomeraza peptydylo-prolylo cis-trans cyklofiliny-40 (CYP-40, CyP-D), nr dostępu GenBank NM_005038, alias 2-370 (koniec), z N-końcowym tagiem GST, MW 67,5 kDa, wyrażana w systemie ekspresji komórek E. coli.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)