Kluczowe dokumenty
SRP0473
Sigma-Aldrich
BRDT (22-138) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BRD6, CT9, bromodomain, testis-specific
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
40.7 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRDT(676)
Opis ogólny
Ludzkie białko Bromodomain specyficzne dla jąder, znane również jako BRDT, BRD6 i CT9 (GenBank Accession No. NM_207189) aminokwasy 22 - 138 z N-końcowym tagiem GST, MW = 40,7 kDa, wyrażone w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enyuan Shang et al.
Development (Cambridge, England), 134(19), 3507-3515 (2007-08-31)
Brdt is a testis-specific member of the distinctive BET sub-family of bromodomain motif-containing proteins, a motif that binds acetylated lysines and is implicated in chromatin remodeling. Its expression is restricted to the germ line, specifically to pachytene and diplotene spermatocytes
Binyamin D Berkovits et al.
Developmental biology, 360(2), 358-368 (2011-10-25)
Mice homozygous for a mutation (Brdt(∆BD1/∆BD1)) lacking the first bromodomain of Brdt, a testis-specific member of the BET family of double-bromodomain containing proteins, are sterile and exhibit profound defects in chromatin remodeling during spermiogenesis. We have now observed that a