SRP0470
TAF1L (1398-1516) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥82% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
40.6 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TAF1L(138474)
Opis ogólny
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1