SRP0445
Ataxin3 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥59% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
AT3, ATX3, JOS, MJD, SCA3
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥59% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ATXN3(4287)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1