SRP0413
PKLR Var1 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥43% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PK1, PKL, RPK, pyruvate kinase, liver and RBC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥43% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
0.76 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PKLR(5313)
Opis ogólny
PKR (GenBank Accession No. NM_000298) pełnej długości, aminokwasy 2-574 (koniec) z N-końcowym His-tagiem, MW=63 kDa, wyrażony w systemie ekspresji E. coli.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Steven T Russell et al.
Experimental cell research, 315(1), 16-25 (2008-11-01)
Treatment of murine myotubes with high glucose concentrations (10 and 25 mM) stimulated protein degradation through the ubiquitin-proteasome pathway, and also caused activation (autophosphorylation) of PKR (double-stranded-RNA-dependent protein kinase) and eIF2alpha (eukaryotic initiation factor 2alpha). Phosphorylation of PKR and eIF2alpha
María J Bullido et al.
Neurobiology of aging, 29(8), 1160-1166 (2007-04-11)
Sporadic Alzheimer's disease (AD) appears to be the consequence of the interaction between combinations of genes and environmental factors (for example virus infections). To test this hypothesis, we are examining human genes relevant to herpes simplex virus type 1 (HSV-1)