Kluczowe dokumenty
SRP0411
Sigma-Aldrich
Sestrin 1 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥44% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PA26, SEST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥44% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SESN1(27244)
Opis ogólny
Ludzka Sestrin1, znana również jako białko PA26 regulowane przez p53 (GenBank Accession No. NM_014454) o pełnej długości, aminokwasy 2-551 (koniec) z N-końcowym tagiem FLAG, MW = 65 kDa, wyrażane w komórkach owadów Sf9 za pomocą systemu ekspresji Baculovirus.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Broderick, G., et al.
The Pharmacogenomics Journal, 7, 407-419 (2006)
Andrei V Budanov et al.
Cell, 134(3), 451-460 (2008-08-12)
The tumor suppressor p53 is activated upon genotoxic and oxidative stress and in turn inhibits cell proliferation and growth through induction of specific target genes. Cell growth is positively regulated by mTOR, whose activity is inhibited by the TSC1:TSC2 complex.
Jun Hee Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 327(5970), 1223-1228 (2010-03-06)
Sestrins are conserved proteins that accumulate in cells exposed to stress, potentiate adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK), and inhibit activation of target of rapamycin (TOR). We show that the abundance of Drosophila sestrin (dSesn) is increased upon chronic TOR activation