Kluczowe dokumenty
SRP0387
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥56% (SDS-PAGE)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥56% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
87 kDa (EZH2)
opakowanie
pkg of 20 μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zmutowana wersja 5-członowego kompleksu EZH2 z mutacją Tyr do Asn na aminokwasach 646 białka EZH2. Kompleks ludzkiego białka EZH2 (nr akcesyjny GenBank NM_004456), aminokwasy 2-końcowe (Y646N*) z N-końcowym znacznikiem His, MW= 86 kDa, ludzkiego białka EED (nr akcesyjny GenBank NM_003797) (aminokwasy 2-końcowe) z N-końcowym znacznikiem Flag, MW= 51 kDa, ludzkiego białka SUZ12 (nr akcesyjny GenBank. NM_015355) (aminokwasy 2-końcowe) z N-końcowym znacznikiem His, MW = 87 kDa, ludzki AEBP2 (nr akcesyjny GenBank NM_153207) (aminokwasy 2-końcowe) z N-końcowym znacznikiem His, MW = 53 kDa i ludzki RbAp48 (nr akcesyjny GenBank NM_005610) (a-a 2-końcowy) z N-końcowym znacznikiem His, MW = 48 kDa, współeksprymowany w systemie ekspresji Baculovirus. *Ta mutacja jest często cytowana jako Y641N w wariancie 3 GenBank Accession No. NM_001203247).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rakotobe, D. et al.
Journal of Virology, 5, 32-32 (2008)
Sooryanarayana Varambally et al.
Science (New York, N.Y.), 322(5908), 1695-1699 (2008-11-15)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a mammalian histone methyltransferase that contributes to the epigenetic silencing of target genes and regulates the survival and metastasis of cancer cells. EZH2 is overexpressed in aggressive solid tumors by mechanisms that remain