Kluczowe dokumenty
SRP0354
Sigma-Aldrich
Aurora Kinase A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ARK1, AURA, BTAK, STK6
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
50 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... AURKA(6790)
Opis ogólny
AURA/AURKA (kinaza aurora A) jest mapowana na ludzki chromosom 20q13.2. Jest również określany jako STK15 (kinaza serynowo-treoninowa 15). Gen ten koduje białko o długości 403 aminokwasów z domenami regulatorowymi i katalitycznymi. AURA ulega nadekspresji w kilku nowotworach złośliwych, takich jak inwazyjne raki jajnika, głowy, szyi i piersi.
Ludzka kinaza Aurora A (GenBank Accession No. NM_003600), aminokwasy 2- 403 z N-końcowym tagiem HIS6, MW=50 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
AURA/AURKA (aurora kinase A) moduluje punkty kontrolne cyklu komórkowego i odgrywa ważną rolę w podziale centrosomu, cytoszkielecie i cytokinezie. Utrzymuje integralność chromosomów po uszkodzeniu DNA. Domena katalityczna AURKA posiada aktywność kinazy serynowo-treoninowej.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która fosforyluje 1 pmol substratu peptydowego Ser/Thr 1 na minutę przy pH 7,4 i temperaturze 30°C.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A single nucleotide polymorphism in codon F31I and V57I of the AURKA gene in invasive ductal breast carcinoma in Middle East
Golmohammadi R, et al.
Medicine, 96(37) (2017)
Mutsuko Ouchi et al.
The Journal of biological chemistry, 279(19), 19643-19648 (2004-03-03)
Aurora-A/BTAK/STK15 localizes to the centrosome in the G(2)-M phase, and its kinase activity regulates the G(2) to M transition of the cell cycle. Previous studies have shown that the BRCA1 breast cancer tumor suppressor also localizes to the centrosome and
Naoko Kunitoku et al.
Developmental cell, 5(6), 853-864 (2003-12-12)
The Aurora (Ipl1)-related kinases are universal regulators of mitosis. We now show that Aurora-A, in addition to Aurora-B, regulates kinetochore function in human cells. A two-hybrid screen identified the kinetochore component CENP-A as a protein that interacts with Aurora-A. Aurora-A
Sunyi Lee et al.
FEBS letters, 588(17), 2844-2850 (2014-07-06)
IK is known to inhibit the expression of major histocompatibility complex (MHC) class II antigen, but other cellular functions of IK remain to be uncovered. In this study, IK depletion caused misalignment of chromosomes through an increase in Aurora A