Kluczowe dokumenty
SRP0275
Sigma-Aldrich
PDE10A Active from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Pde10a3, Phosphodiesterase 10A, Testis-specific phosphodiesterase PDE10A2, cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 10A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
rat
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Opis ogólny
Rat PDE10A GenBank Accession No. NM_022236), aminokwasy 449-końcowe z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 66 kDa, wyrażane w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)