SRP0258
PDE1B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, Cam-PDE 63 kDa, PDES1B, Phosphodiesterase 1B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
aktywność właściwa
≥2000 units/μg
masa cząsteczkowa
87 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PDE1B(5153)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki