SRP0234
PI3 kinase [p110a(E545K)/p85a] Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥55% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥55% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥800 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
129 kDa
88 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
stężenie
0.56 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)