Kluczowe dokumenty
SRP0219
Sigma-Aldrich
CD45 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD45R, Leukocyte common antigen (LCA), PTPRC, Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, T200 leukocyte common antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
75 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Białkowa fosfataza tyrozynowa. Domena katalityczna, (584-1256) (numer akcesyjny banku genów NM_080922) z N-końcowym znacznikiem His, MW = 75 kDa, wyrażona w systemie ekspresji Baculovirus Sf9.
Fosfataza białkowo-tyrozynowa, receptor typu C (PTPRC) lub wspólny antygen leukocytów CD45 ulega ekspresji na komórkach T i występuje w wielu izoformach. Przewiduje się, że zewnątrzkomórkowa domena białka ma aminokońcowy segment podobny do mucyny, domenę bogatą w cysteinę i trzy domeny fibronektyny typu 3. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1q31.3.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, regulacji i defosforylacji docelowych substratów.
Działania biochem./fizjol.
Białkowa fosfataza tyrozynowa, receptor typu C (PTPRC) lub wspólny antygen leukocytów CD45 działa jako białkowa fosfataza tyrozynowa w sygnalizacji leukocytów. Odgrywa rolę w diagnostyce cytometrycznej białaczki. Poprzez defosforylację kinaz Src, białko działa jako regulator sygnalizacji receptora antygenu w komórkach T i B. Jako negatywny regulator kinaz Janus, CD45 hamuje sygnalizację receptorów cytokinowych.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Skład: rekombinowane białka eluowano w 25 mM Tris-HCL, 75 mM NaCl, pH 8,0, 0,05% Tween, 5 mM DTT i 50% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alicja Kuban-Jankowska et al.
Oncotarget, 7(3), 2229-2238 (2016-01-07)
Chicoric acid (CA) is a phenolic compound present in dietary supplements with a large spectrum of biological properties reported ranging from antioxidant, to antiviral, to immunostimulatory properties. Due to the fact that chicoric acid promotes phagocytic activity and was reported
Replication of association of the PTPRC gene with response to anti?tumor necrosis factor therapy in a large UK cohort?
Darren Plant
Arthritis and Rheumatism, 665-670 (2012)
Xinqi Wu et al.
Cancer immunology research, 5(6), 446-454 (2017-05-06)
The combination of anti-VEGF blockade (bevacizumab) with immune checkpoint anti-CTLA-4 blockade (ipilimumab) in a phase I study showed tumor endothelial activation and immune cell infiltration that were associated with favorable clinical outcomes in patients with metastatic melanoma. To identify potential
Initiation of T cell signaling by CD45 segregation at `close-contacts?
Veronica T Chang
Nature Immunology, 17(5), 574-582 (2016)
CD45RO+ Memory T Lymphocytes ? a Candidate Marker for TNM-Immunoscore in Squamous Non?Small Cell Lung Cancer1
Erna-Elise Paulsen
Neoplasia, 17(11), 839-848 (2015)