Kluczowe dokumenty
SRP0211
Sigma-Aldrich
PTP-D2/PTPN14 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Cytoskeletal-associated protein tyrosine phosphatase, PTP36, PTPN14, Pez, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPN14(5784)
Opis ogólny
Domena katalityczna (aminokwasy 817-1188), (numer akcesyjny banku genów NM_005401) z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 61 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, regulacji, do defosforylacji docelowych substratów i do badań przesiewowych inhibitorów.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 75 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu, 2 mM EDTA, 1 mM DTT i 10 mM glutationu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)