Kluczowe dokumenty
SRP0195
Sigma-Aldrich
PARP6 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MGC131971, Poly (ADP-ribose) Polymerase 6, pART17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
98 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PARP6(56965)
Opis ogólny
Gen PARP6 (członek rodziny polimeraz poli(ADP-rybozy) 6) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 15q23. Jest członkiem rodziny wielofunkcyjnych proteaz jądrowych znanych jako PARP, która obejmuje 17 członków i jest dalej klasyfikowana na trzy podtypy w zależności od struktury domeny katalitycznej. PARP6 jest typem transferazy mono(ADP-rybozylowej) na podstawie tego, że jej domena katalityczna ma znacznie krótsze miejsce wiązania nikotynamidu-rybozy niż PARP1. Ta podrodzina zawiera dziewięciu członków, w tym PARP6. PARP6 składa się z 630 reszt i ma masę cząsteczkową 71 kDa.
Ludzka PARP6 (GenBank Accession No. NM_020214), pełnej długości z N-końcowym znacznikiem GST, MW = 98 kDa, wyrażona w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
PARP6 (członek rodziny 6 polimerazy poli(ADP-rybozy)) negatywnie kontroluje cykl komórkowy, ponieważ jego ektopowa ekspresja w komórkach HeLa prowadzi do zahamowania wzrostu komórek. Działa jako supresor nowotworu w CRC (rak jelita grubego), a jego ekspresja jest związana z dobrym rokowaniem. Ektopowa ekspresja PARP6 powoduje zahamowanie ekspresji onkogenu survivin. W CRC PAPR6 zapobiega tworzeniu kolonii, inwazji, migracji i proliferacji komórek.
Definicja jednostki
Jedna jednostka PARP włącza 100 pmoli poli(ADP) w ciągu 1 minuty (temperatura pokojowa) z NAD do postaci nierozpuszczalnej w kwasie.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 50% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guangying Qi et al.
Oncotarget, 7(14), 18812-18824 (2016-03-05)
Poly (ADP-ribose) polymerases (PARPs) are enzymes that transfer ADP-ribose groups to target proteins and are involved in a variety of biological processes. PARP6 is a novel member, and our previous findings suggest that PARP6 may act as a tumor suppressor
Handan Tuncel et al.
International journal of oncology, 41(6), 2079-2086 (2012-10-09)
Poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) is an enzyme that mediates post-translational modification of proteins. Seventeen known members of the PARP superfamily can