Kluczowe dokumenty
SRP0162
Sigma-Aldrich
JMJD3/KDM6B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
JmjC domain-containing protein 3, KDM6B, KIAA0346, lysine (K)-specific demethylase 6B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDM6B(23135)
Opis ogólny
KDM6B (demetylaza lizyny 6B)/ JMJD3 (jumonji domain-containing 3) jest głównym białkiem demetylazy histonów. Białko to zawiera domenę JmjC na swoim C-końcu.
Ludzka demetylaza histonowa JMJD3/KDM6B (aminokwasy 1043-końcowe), Genbank Accession No. NM_001080424, z C-końcowym tagiem FLAG, MW = 71 kDa, wyrażana w komórkach Sf9 za pomocą systemu ekspresji bakulowirusów.
Zastosowanie
Przydatny do badania kinetyki enzymów, badań przesiewowych inhibitorów i profilowania selektywności.
Działania biochem./fizjol.
KDM6B (demetylaza lizyny 6B) jest odpowiedzialna za demetylację histonu H3K27. W promotorach demetyluje represyjny H3K27me3, a tym samym promuje ekspresję genów. W ludzkich i mysich fibroblastach demetyluje H3K27me3 w locus INK4a/ARF (alternatywna ramka odczytu), promując w ten sposób ekspresję białka p16, a zatem działa jako supresor nowotworu. Jest również zaangażowany w szlaki zapalne w makrofagach i różnicowanie embrionalnych komórek macierzystych. Ekspresja KDM6B jest podwyższona w raku jasnokomórkowym nerki (ccRCC), gdzie promuje EMT (przejście nabłonkowe do mezenchymalnego). Zwiększona ekspresja jest również pozytywnie powiązana z przerzutami do węzłów chłonnych, wielkością guza, stadium raka i złym rokowaniem.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 10% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiang Li et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(6), 6334-6344 (2015-08-12)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is one of the most common kidney cancers; epithelial-mesenchymal transition (EMT) is associated with carcinoma invasion and metastasis. There have been several studies about the molecular regulation of EMT, but the relationship between histone
JMJD3 promotes SAHF formation in senescent WI38 cells by triggering an interplay between demethylation and phosphorylation of RB protein.
Zhao L et al
Cell Death and Differentiation, 22(10), 1630-1640 (2015)
JMJD3 is a histone H3K27 demethylase.
Xiang Y et al
Cell Research, 17(10), 850-857 (2007)
Kristine Williams et al.
PloS one, 9(5), e96545-e96545 (2014-05-07)
The JmjC domain-containing protein JMJD3/KDM6B catalyses the demethylation of H3K27me3 and H3K27me2. JMJD3 appears to be highly regulated at the transcriptional level and is upregulated in response to diverse stimuli such as differentiation inducers and stress signals. Accordingly, JMJD3 has