Kluczowe dokumenty
SRP0138
Sigma-Aldrich
NSD2 (782-end)/ReBPII Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MMSET, Multiple myeloma SET domain-containing protein, Nuclear SET domain-containing protein 2, REIIBP, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
66.5 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... WHSC1(7468)
Opis ogólny
Human NSD2 (GenBank Accession No. NM_133330), amino acids 782-end with N-terminal DDDDK (FLAG)-His tag, MW = 66.5 kDa, expressed in Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol, 100 μg/ml FLAG peptide and 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)