SRP0133
EZH2/EED inactive human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ENX-1, EZH2, Enhancer of zeste homolog 2, KMT6A, Lysine N-methyltransferase 6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa (EED)
86 kDa (EZH2)
opakowanie
pkg of 20 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
Kompleks: Human EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456), (aminokwasy 2-end) z N-końcowym znacznikiem His, MW= 86 kDa. Ludzki EED (nr dostępu GenBank NM_003797) (aminokwas 2-końcowy) z N-końcowym znacznikiem Flag, MW = 51 kDa, współeksprymowany w systemie ekspresji bakulowirusa.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 138 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 100 μg/ml peptydu flagowego i 10% glicerolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)