SRP0131
EZH1/EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ENX-2, EZH1, Enhancer of zeste homolog 1, KMT6B, Lysine N-methyltransferase 6B
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa (RbAp48)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH1)
87 kDa (SUZ12)
opakowanie
pkg of 50 μg
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EZH1(2145)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)