SRP0118
Sirtuin 4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-4, SIR2L4, SIRT4, sir2-like 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRT4(23409)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1