SRE0044
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for mammalian cell culture
Synonim(y):
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean), SBTI
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
20 kDa
metody
cell culture | mammalian: suitable
rozpuszczalność
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komponenty
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?