Merck
SML3639
Sigma-Aldrich
CU-T12-9
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CU-T 12-9, N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2nc[n](c2)c3c(ccc(c3)[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C17H13F3N4O2/c1-21-14-7-6-13(24(25)26)8-16(14)23-9-15(22-10-23)11-2-4-12(5-3-11)17(18,19)20/h2-10,21H,1H3
Działania biochem./fizjol.
CU-T12-9 is a potent activator of toll-like receptor signaling, selective for TLR1 and TLR2. CU-T12-9 binds selectively to toll-like receptors TLR1 and TLR2, facilitating the TLR1/2 heterodimeric complex formation and activating downstream signaling of NF-κB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kui Cheng et al.
Science advances, 1(3) (2015-06-24)
Toll-like receptor (TLR) agonists activate both the innate and the adaptive immune systems. These TLR agonists have been exploited as potent vaccine adjuvants and antitumor agents. We describe the identification and characterization of a small molecule, N-methyl-4-nitro-2-(4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1 H-imidazol-1-yl)aniline (CU-T12-9), that
Oxy210, a Semi-Synthetic Oxysterol, Exerts Anti-Inflammatory Effects in Macrophages via Inhibition of Toll-like Receptor (TLR) 4 and TLR2 Signaling and Modulation of Macrophage Polarization
International Journal of Molecular Sciences, 23(10), 5478-5478 (2022)