Merck
SML3562
Sigma-Aldrich
TPC2-A1-N
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Cyano-3-(3,5-dichlorophenyl)-3-hydroxy-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acrylamide, TPC2 agonist N19
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H9Cl2F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(/C(C#N)=C(O)/C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Działania biochem./fizjol.
TPC2-A1-N is a selective two pore segment channel 2 (TCP2) agonist that mimics the action of NAADP where it selectively induces fast Ca2+ signals (EC50 = 7.8 µM) in a TCP2-dependent manner, without potency toward TRPML1/2/3. In contrast, TPC2-A1-N is a much weaker Na+ current inducer when compared to PI(3,5)P2 and TPC2-A1-P. TPC2-A1-N, but not the Na+ signals agonist TPC2-A1-P causes TPC2-dependent alkalinization of lysosomal lumen Ca2+ stores (10 µM, TPC2-expressing HeLa cells), while TPC2-A1-P, but not TPC2-A1-N, activates TPC2-dependent lysosomal exocytosis (30 µM, murine macrophages).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susanne Gerndt et al.
eLife, 9 (2020-03-14)
Ion selectivity is a defining feature of a given ion channel and is considered immutable. Here we show that ion selectivity of the lysosomal ion channel TPC2, which is hotly debated (Calcraft et al., 2009; Guo et al., 2017; Jha