Kluczowe dokumenty
SML3287
Sigma-Aldrich
Sulfopin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)-N-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)CC(CC1)N(CC(C)(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C11H20ClNO3S/c1-11(2,3)8-13(10(14)6-12)9-4-5-17(15,16)7-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
NMHVAHHYKGXBMY-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aktywny in vivo, wysoce silny i selektywny kowalencyjny inhibitor izomerazy peptydylowo-prolilowej NIMA-interacting-1 (Pin1)
Sulfopina jest aktywnym in vivo, wysoce silnym i selektywnym kowalencyjnym inhibitorem izomerazy peptydylowo-prolilowej NIMA-interacting-1 (Pin1), który wiąże się z miejscem aktywnym Cys113. Sulfopina indukuje regulację w dół genów docelowych c-Myc, hamuje progresję nowotworu. Wydłuża przeżycie w mysich i zebrafish modelach nerwiaka niedojrzałego wywołanego przez MYCN oraz w mysim modelu raka trzustki.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)