Kluczowe dokumenty
SML2913
Sigma-Aldrich
Dehydroxylcannabidiol
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentylphenol, DH-CBD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.46
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
oil
aktywność optyczna
[α]/D -135 to -120°, c = 0.5 in chloroform-d
kolor
colorless to light brown
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
Dehydroxylcannabidiol (DH-CBD) is a synthetic nonpsychoactive cannabinoid that alleviate acute pain and chronic inflammatory pain by targeting α3 GlyRs. Dehydroxylcannabidio restores the function of both hyperekplexic mutant GlyRα1 and GABAAR in the presence of GlyRα1R271Q. Apparently dehydroxylcannabidiol interrupts the protein interaction GlyRα1 and GABAAR.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Xiong et al.
The Journal of experimental medicine, 209(6), 1121-1134 (2012-05-16)
Certain types of nonpsychoactive cannabinoids can potentiate glycine receptors (GlyRs), an important target for nociceptive regulation at the spinal level. However, little is known about the potential and mechanism of glycinergic cannabinoids for chronic pain treatment. We report that systemic