Merck
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.77
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
Działania biochem./fizjol.
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3