Kluczowe dokumenty
SML2558
N-arachidonoylglycine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-oxo-5,8,11,14-eicosatetraen-1-yl]-glycine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C22H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(24)23-20-22(25)26/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
YLEARPUNMCCKMP-DOFZRALJSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available