Merck
SML2524
Sigma-Aldrich
Fexinidazole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-methyl-2-[[4-(methylthio)phenoxy]methyl]-5-nitro-1H-imidazole, HOE 239
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
light yellow to dark brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1C(COC2=CC=C(SC)C=C2)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13N3O3S/c1-14-11(13-7-12(14)15(16)17)8-18-9-3-5-10(19-2)6-4-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
MIWWSGDADVMLTG-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Feksinidazol jest silnym środkiem przeciw Trypanosoma. Pierwotniaki z rodzaju Trypanosoma są odpowiedzialne za śpiączkę i chorobę Chagasa. In vivo, feksoinidazol jest utleniany do metabolitów sulfotlenku i sulfonu, które skutecznie blokują postęp choroby pasożytniczej - leiszmaniozy trzewnej. Mechanizm działania wydaje się polegać na aktywacji redukcyjnej poprzez zależną od NADH nitroreduktazę wyrażaną przez pasożyty.
Środek przeciw Trypanosoma, Leishmania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcel Kaiser et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(12), 5602-5608 (2011-09-14)
Fexinidazole is a 5-nitroimidazole drug currently in clinical development for the treatment of human sleeping sickness (human African trypanosomiasis [HAT]), caused by infection with species of the protozoan parasite Trypanosoma brucei. The compound and its two principal metabolites, sulfoxide and
Victor Kande Betu Ku Mesu et al.
Lancet (London, England), 391(10116), 144-154 (2017-11-09)
Few therapeutic options are available to treat the late-stage of human African trypanosomiasis, a neglected tropical disease, caused by Trypanosoma brucei gambiense (g-HAT). The firstline treatment is a combination therapy of oral nifurtimox and intravenous eflornithine that needs to be
Alan H Fairlamb et al.
Current medicinal chemistry (2018-04-28)
Interest in nitroheterocyclic drugs for the treatment of infectious diseases has undergone a resurgence in recent years. Here we review the current status of monocyclic and bicyclic nitroheterocyclic compounds as existing or potential new treatments for visceral leishmaniasis, Chagas' disease