Merck
SML1731
Sigma-Aldrich
A64 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-((6-Oxo-5-(6-(piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1,6-dihydropyridin-3-yl)methylene)thiazolidine-2,4-dione trifluoroacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17N5O3S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.42 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC=C(/C=C2SC(NC\2=O)=O)C=C1C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3.FC(F)(C(O)=O)F
Działania biochem./fizjol.
A64 is a cell-permeable, ATP site-targeting pyridone thiazolidinedione compound that acts as a potent HIPK2-selective homeodomain-interacting protein kinase inhibitor (IC50 = 74 nM and 136 nM against HIPK2 and HIPK1, respectively; [ATP] = 100 μM), affecting MPF only at higher concentrations (by 35% at 5 μM; [ATP] = 10 μM) and exhibiting little potency toward CDK1 (IC50 >10 μM). A64 (1 μM) effectively prevents ER stresser tunicamycin (1 μg/mL) -induced HIPK2/JNK phosphorylation and cell death in HEK293 and primary rat motor neuron cultures. HIPK2 inhibition by A64 treatment is also efficacious in protecting rat motor neurons from death upon exogenous SOD1 G93A or TDP-43 expression. ff-target kinases revealed by kinome profiling include DYRK1A, CSNK2A2, DAPK2, DAPK1, PIM3, CSNK2A1, PIM1 (Kd = 8.8, 6.1, 6.1, 9.5, 3.7, 31, 37 nM, respectively) and DYRK1B (IC50 = 62 nM).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3