Kluczowe dokumenty
SML1564
BAY-677
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-BAY-678, 2-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4S)-5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-, 5-{(4S)-5-Acetyl-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl}pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -21 to -29°, c = 0.5 in methanol
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(N1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C(C)=O)[C@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)NC1=O
InChI
1S/C20H15F3N4O2/c1-11-17(12(2)28)18(13-6-7-15(9-24)25-10-13)26-19(29)27(11)16-5-3-4-14(8-16)20(21,22)23/h3-8,10,18H,1-2H3,(H,26,29)/t18-/m0/s1
Klucz InChI
PGIVGIFOWOVINL-SFHVURJKSA-N
Działania biochem./fizjol.
BAY-678, the active HNE probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-678, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3