Merck
SML1563
Sigma-Aldrich
BAY-678
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Pyridinecarbonitrile, 5-[(4R)-5-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinyl]-, 5-{(4R)-5-Acetyl-6-methyl-2-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl}pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15F3N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106514
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D +21 to +29°, c = 0.5 in methanol
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(N1C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=C(C(C)=O)[C@@H](C3=CN=C(C#N)C=C3)NC1=O
InChI
1S/C20H15F3N4O2/c1-11-17(12(2)28)18(13-6-7-15(9-24)25-10-13)26-19(29)27(11)16-5-3-4-14(8-16)20(21,22)23/h3-8,10,18H,1-2H3,(H,26,29)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
PGIVGIFOWOVINL-GOSISDBHSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
BAY-678 is an orally available, highly potent and selective inhibitor of human neutrophil elastase (HNE). For full characterization details, please visit the BAY-678 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
BAY-677 is used as a negative control and is available from Sigma. To learn more about and purchase BAY-677, click here.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Cechy i korzyści
BAY-678 is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3