Merck
SML1492
Sigma-Aldrich
UMI-77
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[4-[[(4-Bromophenyl)sulfonyl]amino]-1-hydroxy-2-naphthalenyl]thio]-acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BrNO5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C(SCC(O)=O)C=C(NS(C2=CC=C(Br)C=C2)(=O)=O)C3=CC=CC=C31
InChI
1S/C18H14BrNO5S2/c19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-15-9-16(26-10-17(21)22)18(23)14-4-2-1-3-13(14)15/h1-9,20,23H,10H2,(H,21,22)
Klucz InChI
WUGANDSUVKXMEC-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
UMI-77 is an inhibitor of Induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, a member of the Bcl-2 family that inhibits apoptosis. UMI-77 acts by binding to the BH3-binding groove of Mcl-1, blocking the heterodimerization of Mcl-1/Bax and Mcl-1/Bak. UMI-77 is selective for Mcl-1 over other members of the antiapoptotic Bcl-2 family with a Ki of 490 nM. It inhibited cell growth and induced apoptosis in pancreatic cancer cells.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)