Key Documents
SML1261
Asimadoline hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
EMD-61753 hydrochloride, N-[(1S)-2-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-1-phenylethyl]-N-methyl-a-phenyl-benzeneacetamide hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN([C@H](CN1C[C@@H](O)CC1)C2=CC=CC=C2)C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O.Cl
InChI
1S/C27H30N2O2.ClH/c1-28(25(21-11-5-2-6-12-21)20-29-18-17-24(30)19-29)27(31)26(22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23;/h2-16,24-26,30H,17-20H2,1H3;1H/t24-,25+;/m0./s1
Klucz InChI
GMJSLABTEURMBF-CLSOAGJSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3