Kluczowe dokumenty
SML1217
Sigma-Aldrich
TG4-155
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-N-[2-(2-Methyl-1H-indol-1-yl)ethyl]-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.46
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]2(c3c(cc2C)cccc3)CCNC(=O)\C=C\c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-16-13-18-7-5-6-8-19(18)25(16)12-11-24-22(26)10-9-17-14-20(27-2)23(29-4)21(15-17)28-3/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3,(H,24,26)/b10-9+
Klucz InChI
YBHUXHFZLMFETJ-MDZDMXLPSA-N
Działania biochem./fizjol.
TG4-155 jest penetrującym mózg specyficznym antagonistą prostaglandyny EP2.
TG4-155 jest penetrującym mózg specyficznym antagonistą prostaglandyny EP2. TG4-155 ma 4730-krotną selektywność w stosunku do EP4 (2,4 nM vs 11,4 mM w testach wiązania) i 7-krotną selektywność w stosunku do receptorów DP1. TG4-155 przekracza barierę krew-mózg i nie ma antagonistycznego wpływu na sygnalizację EP4 oraz wykazuje działanie neuroprotekcyjne w modelu napadu padaczkowego wywołanego pilokarpiną (SE). TG4-155 nie zakłóca funkcji białka G ani aktywności fosfodiesterazy i nie hamuje COX-1 ani COX-2.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiange Qiu et al.
British journal of pharmacology, 176(11), 1680-1699 (2019-02-15)
An up-regulation of COX-2 in malignant gliomas causes excessive synthesis of PGE2 , which is thought to facilitate brain tumour growth and invasion. However, which downstream PGE2 receptor subtype (i.e., EP1 -EP4 ) directly contributes to COX activity-promoted glioma growth