SML0839
AGI-5198
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IDH-C35, N-Cycohexyl-2-(N-(3-fluorophenyl)-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetamido)-2-(o-tolyl)acetamide, N-[2-(Cyclohexylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-2-methyl-1H-imidazole-1-acetamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 3 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C27H31FN4O2/c1-19-9-6-7-14-24(19)26(27(34)30-22-11-4-3-5-12-22)32(23-13-8-10-21(28)17-23)25(33)18-31-16-15-29-20(31)2/h6-10,13-17,22,26H,3-5,11-12,18H2,1-2H3,(H,30,34)
Klucz InChI
FNYGWXSATBUBER-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3