Kluczowe dokumenty
SML0611
Sigma-Aldrich
ML213
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.37
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(c3c(cc(cc3C)C)C)C(=O)C1C2CC(C1)CC2
InChI
1S/C17H23NO/c1-10-6-11(2)16(12(3)7-10)18-17(19)15-9-13-4-5-14(15)8-13/h6-7,13-15H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,18,19)
Klucz InChI
SIQGKPGBLYKQBB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
ML213 jest selektywnym otwieraczem kanałów potasowych KCNQ2 i KCNQ4, z wartościami EC50 odpowiednio 230 i 510 nM.
ML213 jest selektywnym otwieraczem kanałów potasowych KCNQ2 i KCNQ4.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Potassium Channels w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.