Kluczowe dokumenty
SMB00605
Cephapirin sodium
Synonim(y):
Cefapirin sodium, 3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-{(4-pyridinylthio)acetyl]amino}-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, Cephapirin sodium
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
Klucz InChI
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2