Kluczowe dokumenty
SMB00271
Chebulinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Eutannin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@H](OC(=O)c6c7c(c(c(c6)O)O)OC(=O)[C@H]([C@H]7[C@@H](C1=O)CC(=O)O)O)[C@H]2OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)COC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
Klucz InChI
YGVHOSGNOYKRIH-FJPMMHPYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)