Merck
SMB00230
Sigma-Aldrich
Hainanmurpanin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C(OC(C)=O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C17H18O6/c1-9(2)15(20)17(22-10(3)18)14-12(21-4)7-5-11-6-8-13(19)23-16(11)14/h5-9,17H,1-4H3
Klucz InChI
VLHOVPZUSXEINR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)