SIAL0167
Sigma® cell culture dish
diam. × H 100 mm × 20 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 25 × 20 ea
śr. × wys.
100 mm × 20 mm
powierzchnia
55 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
- Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Uniwersalny odczynnik do transfekcji umożliwia skuteczne dostarczanie kwasów nukleinowych do różnych komórek, kompatybilnych z różnymi warunkami hodowli komórkowej.