Kluczowe dokumenty
SCP0044
Sigma-Aldrich
Amyloid β 26-35 human
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H78N12O13S1
Masa cząsteczkowa:
1003.22
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥68%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Amino Acid Sequence
Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met
Zastosowanie
Amyloid β (Aβ) odnosi się do peptydów pochodzących z białka prekursorowego amyloidu, które różnią się długością od 36-43 aminokwasów. Peptydy Aβ(s), ich fragmenty peptydowe i zmutowane fragmenty są wykorzystywane do badania szerokiego zakresu funkcji metabolicznych i regulacyjnych, w tym aktywacji kinaz, regulacji transportu cholesterolu, funkcji czynnika transkrypcyjnego i regulatorów stanu zapalnego. Peptydy Aβ(s) i ich fragmenty peptydowe są również wykorzystywane do badania stresu oksydacyjnego, wiązania metali i mechanizmów sieciowania białek w kontekście chorób takich jak choroba Alzheimera i neurodegeneracja.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lan Zhang et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(30), 8950-8954 (2008-07-03)
Peptide self-assembly on substrates is currently an intensively studied topic that provides a promising strategy for fabrication of soft materials and is also important for revealing the surface chemistry of amyloidogenic proteins that aggregate on cell membranes. We investigated the
Seung-Pil Yang et al.
Journal of neurochemistry, 93(1), 118-127 (2005-03-19)
beta-amyloid (Abeta) is a major component of senile plaques that is commonly found in the brain of Alzheimer's disease (AD) patient. In the previous report, we showed that an important angiogenic factor, vascular endothelial growth factor (VEGF) interacts with Abeta