Kluczowe dokumenty
SCJ4600030
CF™ 594 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
~851 g/mol
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
115000 at 593 nm
stosunek absorbancji
A280/593 nm 0.08
fluorescencja
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3