SCJ4600020
CF™ 555 hydrazide
suitable for fluorescence
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
~3000 g/mol
ε (współczynnik ekstynkcji)
150000 at 555 nm
stosunek absorbancji
A280/555 nm 0.08
fluorescencja
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)