Merck
SBR00094
Sigma-Aldrich
Valnemulin hydrochloride
≥96% (HPLC), powder
Synonim(y):
Econor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52N2O5S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
601.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51101500
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
powder
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | inhibits
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
Klucz InChI
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek walnemuliny jest antybiotykiem należącym do klasy związków znanych jako pleuromutyliny. Jest to półsyntetyczna pochodna naturalnie występującego antybiotyku tiamuliny. Chlorowodorek walnemuliny wykazuje aktywność przeciwko różnym bakteriom Gram-dodatnim i niektórym Gram-ujemnym, w tym Mycoplasma i niektórym bakteriom beztlenowym, a także pierwotniakowi pasożytniczemu Eimeria.
Działania biochem./fizjol.
Chlorowodorek walnemuliny hamuje syntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu bakteryjnego. Dokładniej, wiąże się z centrum transferazy peptydylowej rybosomu i zakłóca przenoszenie aminokwasów do rosnących łańcuchów polipeptydowych, prowadząc do zahamowania syntezy białek i śmierci bakterii.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)