Key Documents
SBP4647
Sigma-Aldrich
Nanos2 (AB2) Blocking Peptide for PRS4647
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
13 amino acids near the amino terminus of human Nanos2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS4647.