SBP4125
STIM2 (AB2) Blocking Peptide for PRS4125
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
17 amino acids near the center of human STIM2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS4125.