SBP3501072
Alpha-tubulin Blocking Peptide for SAB3501072
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
18 amino acids near the amino terminus of human alpha-tubulin
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3501072.