Key Documents
SBP3501032
Sigma-Aldrich
BMP15 Blocking Peptide for SAB3501032
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
18 amino acid peptide near the amino terminus of human BMP15.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3501032.