SBP3500901
Anthrax Protective Antigen Blocking Peptide for SAB3500901
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
bacteria
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
14 aminokwasów w pobliżu końca karboksylowego antygenu ochronnego wąglika.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
Peptyd ten blokuje działanie przeciwciała SAB3500901.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
produkt powiązany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SBP3500901-0.05MG | 4061832173559 |