Key Documents
SBP3500205
Sigma-Aldrich
Daxx Blocking Peptide for SAB3500205
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
19 amino acids near the carboxy terminus of human Daxx.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500205.