SBP2091
CIDE-B Blocking Peptide for PRS2091
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
16 amino acids near the carboxy terminus of mouse CIDE-B.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS2091.